Becher, großvolumig, PP, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F262190010 F262190005
213-0007EA 388 CHF
213-0007 213-0006
Becher, großvolumig, PP, SP Bel-Art
Becher
PP, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dampf-autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
  • Ausgestellte Ränder und Ausgüsse für schnelles und einfaches Ausgießen bei der Handhabung großer Mengen
5-Liter-Becher weisen Graduierungen alle 100 ml auf, 10-Liter-Becher alle 200 ml.