VWR®, Entsorgungsbox für Pipettenspitzen
Lieferant: VWR Collection
212-1833EA 237 CHF
212-1833
VWR®, Entsorgungsbox für Pipettenspitzen
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Diese Acrylbox eignet sich bestens für die einhändige Entsorgung von gebrauchten Pipettenspitzen. Das 10 mm dicke Acryl bietet Schutz vor Beta-Strahlung.
  • Flip-Einwurföffnung sorgt für einen einfachen Spitzenabwurf
  • Einfache Handhabung von gebrauchten Pipettenspitzen, die mit gefährlichen Flüssigkeiten verwendet wurden
  • Großer Klappdeckel ermöglicht eine einfache Entsorgung des Inhalts
W×D×H: 154×171×206 mm