Gestelle für Reaktionsgefäße für Wasserbäder
Lieferant: SCHAEFER GUENTHER KUNSTSTOF
111540
211-8040EA 801 CHF
211-8040
Gestelle für Reaktionsgefäße für Wasserbäder
Gestelle Reagenzglasgestelle
Klares Acrylglas.
  • Massive Ausführung
  • 12 oder 48 Bohrungen
Bohrungsdurchmesser: 11 mm