Methanol ≥98,5%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol

20903.290EA 18 CHF
20903.290 20903.415 20903.368 20903.461 20903.550 20903.930
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –98 °C
Dichte: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 11 °C (closed cup)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.5 %
Evaporation residue Max. 0.015 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR