Dreiweg-Kegelhähne
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02501401 02501402 02501802 02501804 02502404 02502906 02541401 02541402 02541802 02541804 02542404 02542906
227-3231EA 71.6 CHF
227-3231 201-1035 205-2226 201-1036 205-2227 227-3235 201-1109 201-1192 201-3134 201-1037 201-3135 227-3215
Dreiweg-Kegelhähne
Hähne
DURAN® Borosilikatglas, mit massivem Glas- oder PTFE-Küken
  • Auswechselbare NS-Küken mit T-Bohrung
  • Gewinde-Hahnsicherung
  • Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1
DIN 12554