DL-Apfelsäure ≥99%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid

20365.290EA 106 CHF
20365.290
DL-Apfelsäure ≥99%, TECHNICAL
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 131…132 °C
Dichte: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR