Essigsäure 99 - 100% 99-100, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

20103.295EA 41.5 CHF
20103.295 20103.364 20103.444 20103.557 20103.330 20103.460
Essigsäure 99 - 100% 99-100, GPR RECTAPUR®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.5 %
Solidification point 16.0 - 16.6 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR