Glasrohrschneider
Lieferant: USBECK Laborgeräte
5220 5221
201-9030EA 22.2 CHF
201-9030 201-9031
Glasrohrschneider
Schneidewerkzeuge
Zinkdruckguss, vernickelt mit Stahlrädchen
  • Für Glasröhren bis 30 mm Ø
  • Auswechselbares Stahlrädchen
  • Einfaches Handling
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable