VWR®, Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Lieferant: VWR Collection
201-1238EA 70.6 CHF
201-1238 201-1239 201-1240 201-1241 201-1242 201-1243 201-1244
VWR®, Tropftrichter, zylindrisch, ohne Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • NS-Kern zur Verbindung mit Kolben und Apparaturen
  • NS-Hahn mit PTFE-Küken und PP-Stopfen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Hahn mit PTFE-Küken für fettfreie Handhabung ohne Anhaften.
Zertifizierungen: ISO 4800
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable