Ethylorange Natriumsalz 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyms: 4-Diethylaminoazobenzene-4'-sulphonic Acid Sodium Salt
199567-100G
199567-100GEA 505 CHF
199567-100G
Ethylorange Natriumsalz 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Ethyl orange sodium salt
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₃S
MW: 355.39 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007503
CAS-Nummer: 62758-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a55566c3602799a0fb4f03af20790161c08aa1fc&vid=1eed878e897664799ff1e741c459406591cd7896&prid=web&clid=SAPDAM