Membran-Vakuumpumpen und -Kompressoren
Lieferant: KNF
N022AN.18 N022AT.18/0003
181-3212EA 0 CHF
181-3212 KNFAN022AT.18/0003
Membran-Vakuumpumpen und -Kompressoren
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Membranpumpen der Serie N 022 sind einköpfige, trockenlaufende Geräte, die in einer Vielzahl von Laboranwendungen eingesetzt werden. Sie übertragen, komprimieren und pumpen ohne Kontamination ab.
  • 100% ölfreier Transfer
  • Saures Fördern, Evakuieren und Komprimieren von Gasen
  • Ausführung für leicht aggressive oder korrosive Gase und Dämpfe
  • Wartungsfrei
  • Gasdicht, Leckagerate ca. 6×10⁻³ mbar×L/s, nicht in der Serienproduktion getestet
Die Pumpen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in den medienberührenden Materialien unterscheiden.