Zinksulfat Heptahydrat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
1796.1000EA 52.7 CHF
1796.1000
Zinksulfat Heptahydrat, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Zinksulfat Heptahydrat
Formel: ZnSO₄·7H₂O
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 104.0 %
Acidity passes test
Alkalies and Alkaline Earths max. 0.9 %
Appearance of solution passes test
Arsenic (As) passes test
Chloride (Cl) max. 300 ppm
Iron (Fe) max. 100 ppm
Lead (Pb) max. 0.002 %
Identification passes test
pH 4.4 - 5.6