Smart Station peripherer bedienbarer Reinstwasserspender, Arium®
Lieferant: Sartorius
H2O-ARST-UP-T H2O-ARST-UP-B
171-1396EA 2860 CHF
171-1396 171-1395
Smart Station peripherer bedienbarer Reinstwasserspender, Arium®
Wasserspender
Die Arium® Smart Station kann an jede Laborumgebung angepasst werden. Kombinieren Sie die Smart Station mit dem benötigten Wassertyp um Rein- oder Reinstwasser zu dispensieren. Die Smart Station ultrapure unterstützt viele Anwendungen und spart so Kosten und wertvollen Laborfläche.
  • Kompakt: Platzsparend in jedem Labor
  • Intuitiv: Farbdisplay wird durch Berührung aktiviert mit direktem Zugang zu allen wichtigen Funktionen
  • Flexibel: Stufenlos höhenverstellbar um unterschiedlich große Behälter zu befüllen
  • Ergonomisches Design: Handheld für eine verbesserte