Reinigungsmittel-Lösung für Ultraschallbäder
Lieferant: BRANSON
000-020-104 000-020-204 000-020-304 000-020-404
142-2619EA 26.1 CHF
142-2619 142-3006 142-3007 142-3008
Reinigungsmittel-Lösung für Ultraschallbäder
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
GP II-Allzweckreiniger. Entfernt allgemeine Verunreinigungen, Fingerabdrücke, Staub, Verpackungspartikel und leichte Öle und Fette von Bauteilen in allgemeinen Fertigungsbereichen, Gerätewerkstätten, Telekommunikationsanwendungen und anderen Herstellungs- und Fabrikationseinrichtungen der Leichtindustrie.
  • phosphatfreies, nicht reizendes alkalisches Reinigungsmittel
JC Schmuckreiniger: Biologisch abbaubares, phosphatfreies, alkalisches Reinigungsmittel zur Reinigung von Schmuck und Edelmetallen. Entfernt allgemeine Schmutz, Partikel, Fingerabdrücke,More Product Information