VWR® USC, Ultraschall-Reinigungsgeräte
Lieferant: VWR Collection
142-0087EA 1460 CHF
142-0087 142-0090 142-0094
VWR® USC, Ultraschall-Reinigungsgeräte
Ultraschallbäder
Reinigung mittels Ultraschall ist eine der effizientesten Methoden, um Teile mit komplexer Geometrie, wie z. B. Lamellen, Hinterschneidungen, Bohrungen, Sackbohrungen etc. von Rückständen (Verschmutzungen) zu befreien.
  • Leistungsstarker PZT-Ultraschallwandler mit Keramiktechnologie
  • Homogene Verteilung des Ultraschalls in der Reinigungswanne
  • Geringere Geräuschentwicklung durch höhere Frequenz
  • Robuste Heizung mit integriertem Trockenlaufschutz
  • Thermostat einstellbar bis 80 °C
  • Wanne und Verkleidung aus Edelstahl
Aufgrund der physikalischenMore Product Information