Reinigungsmittel, Contec® Sterile NeutraKlean
Lieferant: CONTEC
SBC503NK SBT103NK SBC103NK
141-1306EA 456 CHF
141-1306 141-1305 CONTSBC103NK
Reinigungsmittel, Contec® Sterile NeutraKlean
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Contec® Sterile NeutraKlean ist ein schonendes und wenig schäumendes Reinigungsmittel, das zur Reinigung von Reinräumen in der Biowissenschaft entwickelt wurde. Gebrauchsfertiges, bestrahltes neutrales Reinigungsmittel mit destilliertem Wasser.
  • Neutraler pH-Wert und so für den Einsatz in allen Reinraumbereichen geeignet, da oberflächenschonend
  • Auf 0,2 Mikrometer in einem Reinraum der Klasse C unter einseitig wirkender Luftströmung der Klasse A filtriert, wodurch das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist
  • Schwach schäumende Reinigungswirkung,