Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Titan™ Y
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1013431
139-0238EA 210 CHF
139-0238
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Titan™ Y
Fallschutz Verbindungsmittel und Seile
Y-Verbindungsmittel mit zwei Gerüsthaken zum wechselseitigem Anschlagen auf der einen Seite, und einem verzinkten Schraubkarabiner auf der anderen Seite. Mit einem integriertem Falldämpfer, der den Fangstoß bei einem Sturz auf weniger als 6 kN reduziert.
  • Polyester-Gurtband und Polyamid-Falldämpfer
  • Mit Schraubkarabiner und zwei Gerüsthaken (63 mm Öffnung)
Zertifizierungen: EN 362