Praseodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
13658.14
13658.14EA 254 CHF
13658.14
Praseodymtrifluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Praseodymtrifluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-46-1 Molecular Formula: PrF3 Formula Weight: 197.90 Physical Form: Crystalline Density: 6.2 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 1395° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016287
Formel: F₃Pr
MW: 197.9 g/mol
Melting Pt: 1395
Dichte: 6.2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016287
CAS-Nummer: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III