Umluftfiltersystem und Entlüftungseinheiten
Lieferant: asecos
17177 17178 24315 24732 18568 14218 14220 16454
135-1803EA 1680 CHF
135-1803 135-1804 135-1806 135-1807 135-1805 135-1699 135-1934 135-1802
Umluftfiltersystem und Entlüftungseinheiten
Möbel Lagerschränke
Umluftfiltersystem UFA.20.30Vermeiden Sie aufwändige Wand-, Decken-, Dachdurchführungen und kostspielige Absaugsysteme. Sichere Aufnahme von entweichenden Dämpfen und Gasen an der Stelle, an der sie freigesetzt oder produziert werden. Hohe Flexibilität bei der Wahl des Montageortes
Aktiver persönlicher Schutz durch die sichere Aufnahme von schädlichen Dämpfen mit Zurückbehaltung im Filtersystem
Sehr leiser Betrieb, ~39 dB(A)
ATEX-konform: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Gehäuse aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung
Mit mehrstufigem Filtersystem und Netzkabel
Inkl. VDE-geprüfter Abluft- undMore Product Information