Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, BioVanguard Green Line
Lieferant: CleanAir by Baker
NH501003 NH501001 NH601001 NH401003 NH401001 NH301001 NH601003
135-1717EA 14700 CHF
135-1717 135-1715 135-1723 135-1709 135-1692 135-1705 135-1725
Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, BioVanguard Green Line
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
BioVanguard Green Line ist eine Sicherheitswerkbank der Klasse II und bietet Einfachheit, Robustheit und hohe Zuverlässigkeit. Sie sorgt für ein Höchstmaß an Schutz für Bediener, Produkt und Umgebung und minimiert Gefahren, die von Mitteln der Biosicherheitsstufen 1, 2 und 3 ausgehen. Sie ist für die mikrobiologische Forschung mit biologischen Arbeitsstoffen (z. B. Bakterien, Viren usw.) und Allergenen konzipiert.
  • Einfach zu installieren und zu bedienen, leicht zu reinigen, einfach zu dekontaminieren und geringer Wartungsaufwand