RNA Isolation, Total RNA Kit, peqGOLD

Lieferant: VWR Chemicals

13-6834-01EA 287 CHF
13-6834-01 13-6834-02
RNA Isolation, Total RNA Kit, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure

Leicht anzuwendende Methode zur Isolation von bis zu 100 µg Gesamt-RNA aus kultivierten eukaryotischen Zellen und Weichgeweben <1×10⁷ Zellen oder 30 mg Gewebe.


  • Schnell, maximal 20 Minuten
  • Sicher ohne Phenol-/Chloroformextraktionen
  • Vielseitig mit Spin- und Vakuumprotokollen verfügbar
  • Homogenisator-Säule verringert Verstopfungen in RNA-Säulen
  • Kompatibel mit peqGOLD DNase I Verdau-Kit für niedrigstes Niveau bei der gDNA-Co-Aufreinigung (13-1091-01)


Lieferumfang: See attached manual.

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung Total RNA Kit
Environmentally Preferable
Anwendung
Target molecule RNA
Refine target molecule Total RNA
Sample type Cultured cells,FFPE tissues,Human/animal cells and tissues
Method / Format Column (silica-based)
Prep size Mini
Probengröße 1×10⁷ eukaryotic cells or 10 - 30 mg tissue

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR