Kabelbinder, lösbar, Allplastik-Blitzbinder®
Lieferant: WUERTEMBERGISCHE ALLPLASTIK
ABV212ROT ABV218ROT ABV232ROT
129-4812EA 13 CHF
129-4812 129-4813 WUERABV232ROT
Kabelbinder, lösbar, Allplastik-Blitzbinder®
Kabelbinder
Die Allplastik-Blitzbinder® Schnellverschlüsse werden aus PE und mit einem speziellen, zweifachen Verschlussdesign hergestellt.
  • Maximale Festigkeit und verlässlicher Verschluss in Kombination mit einem runden Profil
  • Kann jederzeit wieder geöffnet werden
  • Formen Sie beim Verschließen auch gleichzeitig eine Schlaufe zum Aufhängen.
  • Temperaturbeständigkeit: −40 bis +70 °C
Ideal zum Verschließen von Säcken, Taschen, lösbare Kabelbinder, Pflanzenbinder, allgemein verwendbare Binder, Schnellverschluß, Taschenbinder, Gerüstkupplung, Kugelgummiseil, KabelbinderMore Product Information