Schüsselabdeckung aus Polypropylen
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BWLPPW24E BWLPPW26E BWLPPW30E BWLPPW36E BWLPPW42E BWLPPW48E BWLPPW72E
129-2871EA 1480 CHF
129-2871 129-2872 129-2873 129-2874 129-2875 129-2876 129-2877
Schüsselabdeckung aus Polypropylen
Überzüge
Schützt gereinigte, unsterile Produktionsanlagenoberflächen vor externen Kontaminationsquellen; oder verwenden Sie „in Bearbeitung“, um eine Kreuzkontamination von Produkten zu verhindern.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Reiß- und stichfestes, nicht gewebtes Polypropylen
  • Individuell in Polybeutel verpackt
Diese Schüsselabdeckungen aus Polypropylen sind eine gute Wahl für nicht sterile pharmazeutische Herstellungsbetriebe. Kann als saubere Abdeckung für Equipment oder „im Prozess“ verwendetMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable