Metall-Antistatikbeutel, SCS
Lieferant: DESCO
1001012 1001216 1001818 1001824 100810 100812 10035 10046 10058 100610 10068 3001012 3001014 3001418 3001824 30035 30046 30058 300610 30068 300810 1001024 1001224 3001024
129-2609EA 36 CHF
129-2609 129-2610 129-2611 129-2612 129-2613 129-2614 129-2622 129-2623 129-2624 129-2625 129-2626 129-2631 129-2632 129-2633 129-2634 129-2635 129-2636 129-2637 129-2638 129-2639 129-2640 DESC1001024 DESC1001224 DESC3001024
Metall-Antistatikbeutel, SCS
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Transparenter Metall-Antistatikbeutel bietet eine statisch sichere Umgebung für ESD-empfindliche elektronische Geräte (ESDS).
  • Bedruckt mit einem ESD-Schutzsymbol und einem Chargencode zur Rückverfolgbarkeit
  • Heißsiegelfähig oder mit Reißverschluss
  • Hergestellt aus einem Polyester-, Metall- und Polyethylenlaminat
Das Polyester-Dielektrikum sorgt in Verbindung mit der Metallschicht für Entladungsschutz. Die statisch ableitende Außenseite ermöglicht die Ableitung elektrostatischer Ladungen bei Erdung.
Zertifizierungen: Entspricht IEC 61340-5-1 und IEC 61More Product Information