Starre Leitfähige Boxen
Lieferant: DESCO
241030 241050 241085
129-2619EA 5 CHF
129-2619 129-2620 129-2621
Starre Leitfähige Boxen
Boxen ESD-Sicherheitsboxen
Desco Europe Starre leitfähige Boxen sind mit dem ESD-Schutzsymbol gekennzeichnet. Die Boxen sind mit oder ohne hochdichtem Schaumstoff zum Einführen von Bauteilleitungen oder mit niedrigdichtem Schaumstoff als Polstermaterial erhältlich.
  • Bietet guten ESD- und mechanischen Schutz
  • Aus leitfähigem Polypropylen; Rs: 1×10² to <1×10⁵ Ω per IEC 61340-2-3
  • Starke, in einem Stück gegossene Box
  • Lieferung mit/ohne Schaumstoffauskleidung
  • Schaum Oberseite: 6 mm Schaum mit geringer Dichte (FX)
  • Schaum Unterseite: 6 mm Schaum mit hoher Dichte (HD)