Beutel, stehend, PET/ALU/PE, Doypack®
Lieferant: Flexico
ITM080203 ITM080204 ITM080207 ITM080201 ITM080202 ITM080205 ITM080206
129-2383EA 1010 CHF
129-2383 129-2384 129-2387 129-2381 129-2382 129-2385 129-2386
Beutel, stehend, PET/ALU/PE, Doypack®
Beutel Probenbeutel
Beutel, Zip-Verschluss, Nahrungsmittelkontakt.
  • Optimale Konservierung Ihrer Produkte
  • Ideal für trockenen, nassen oder fettigen Inhalt
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Reißverschluss mit akustischem und taktilem Effekt
  • Wiederverschließbar und wiederverwendbar
  • Aufrechte Position zur Präsentation im Regal
Das PET/ALU/PE-Laminat des Beutels ermöglicht eine optimale Konservierung Ihrer Produkte. Aluminium ist der beste Schutz gegen Luftfeuchtigkeit, Gase, UV und Hitze. Die perfekte Lösung zur Konservierung von Aromen.
Zertifizierungen: Für denMore Product Information