VWR®, Hochleistungs-Homogenisationsbeutel
Lieferant: VWR Collection
129-1102EA 105 CHF
129-1102 129-1103 129-1104 129-1105 129-1106
VWR®, Hochleistungs-Homogenisationsbeutel
Beutel Homogenisationsbeutel
Komplettes Sortiment steriler und lebensmittelechter Beutel zur sicheren und schnellen Vorbereitung fester Proben vor mikrobiologischen und chemischen Analysen. Die Beutel halten drei Minuten Mixen stand (Frequenz 4 t/Sekunde). Sie passen in alle herkömmlichen 400-ml-Labormischer und sind für alle Proben geeignet.
  • Temperaturbeständig von −40 bis +80 °C
  • Können eingefroren werden
  • Gammasterilisiert: Keine Gefahr der Kreuzkontamination (der rote Aufkleber auf jedem Karton dient als qualitativer Indikator für die Gammabestrahlung)
  • Farbänderung wenn steril: Rote
More Product Information