Flüssigseifen und Handschuhreiniger, LoNa™
Lieferant: MICRONOVA
IC-120
129-0510EA 70 CHF
129-0510
Flüssigseifen und Handschuhreiniger, LoNa™
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Speziell entwickelt zur Kontaminationskontrolle in Reinräumen vor und nach dem Umkleiden. Diese schaumreduzierte Seife ist hervorragend für Räume geeignet, die geringe extrahierbare Ionen benötigen.
  • Extrem niedriger Ionen-Gehalt - <100 ppb Natrium
  • Durch den hautfreundlichen pH-Wert ist diese Seife für Hände und Gesicht geeignet
  • 500 ml Pumpflasche kann freistehend oder in Verbindung mit dem VWR® Dispenser 129-0486 verwendet werden
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904