Chemikalien-Bindemittel-Kit
Lieferant: 3M
P110 P130 P200 P300 PF2001 P190 P110UK
121-1046EA 199 CHF
121-1046 121-1003 121-1005 121-1047 121-1048 121-1010 MMMAP110UK
Chemikalien-Bindemittel-Kit
Absorptionsmaterial
Diese Absorptionskits können überall bei Verwendung von gefährlichen Flüssigkeiten sowie zur direkten und schnellen Aufnahme und Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten eingesetzt werden.
  • P110: Für kleinere Mengen verschütteter Flüssigkeiten oder zur abschließenden Beseitigung größerer Mengen verschütteter Flüssigkeiten. Tücher: 280×330 mm, Aufnahmefähigkeit 0,25 l/Tuch
  • P130: Rolle für große Bereiche, kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden, 33×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 50 l/Rolle
  • P190: Universalrolle: 48×3000 cm, Aufnahmefähigkeit 72 l/Rolle
  • P190:
More Product Information