Sicherheitskanister
Lieferant: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
05KD 05KK 05KZ 10KD 10KK 10KZ 20KDL 20KK 20KZ
119-0172EA 450 CHF
119-0172 119-2045 119-2180 119-0116 119-2046 119-2181 119-2380 119-0121 119-2182
Sicherheitskanister
Sicherheitsbehälter
Edelstahl.
  • Verwendung entzündlicher Flüssigkeiten, wie z. B. Lösungsmittel, im Werk/Labor
  • Explosionsschutz dank Flammensicherungen (abnehmbar) und Überdruckventilen
  • Zapfhähne und Feindosierer sind selbstschließend
  • Hochqualitativer und chemisch beständiger Edelstahl (0,8 mm stark) und Dichtungen aus PTFE
  • Einfache Handhabung durch ergonomisches Design
  • Modelle mit selbstverschließenden Zapfhähnen sind mit einen separaten Belüftungsschraube ausgestattet und eignen sich zur horizontalen Lagerung und Abfüllung
Kanisterform maximiert die NutzungMore Product Information