Sicherheitskanister, Typ I, verzinkter Stahl
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING
7150100Z 7125100Z 7120100Z
119-0413EA 77.5 CHF
119-0413 119-0411 119-0409
Sicherheitskanister, Typ I, verzinkter Stahl
Sicherheitsbehälter
Sicherheitskanister mit einem einzigen Ausguss zum Befüllen und Ausgießen. Der versiegelte Deckel verfügt über eine automatische Überdruckentlastung, die zwischen 3 und 5 psig (0,2 und 0,35 bar) entlüftet, um vor Bersten oder Explosionen zu schützen.
  • Hochglänzende Pulverlackierung widersteht Lösungsmitteln, Korrosion und Feuchtigkeit
  • Abgerundeter Komfortgriff aus Stahl schützt vor Handverletzungen
  • Dreisprachiges Warnschild in Englisch/Spanisch/Französisch
  • Großer ID-Bereich identifiziert den Inhalt, um Missbrauch zu vermeiden
Jeder Behälter wird ausMore Product Information