Handbrause zur Augenwäsche, Tischmontage
Lieferant: BROEN-LAB
27100098108021 27100038108021
118-0419EA 710 CHF
118-0419 118-0416
Handbrause zur Augenwäsche, Tischmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Augenduschen zur Montage am Tisch. Mit einem oder zwei Duschköpfen im Winkel von 45°.
  • Sprühbetrieb mit integriertem Rückschlagventil
  • FLOWFIX zur Regulierung des Wasserflusses (7 L/min (ein Kopf) oder 14 L/min (zwei Köpfe)) integriert
  • Leicht, verbesserte Funktionalität
  • Verbessertes Sprühmuster
  • Leicht zu reinigender Sprühkopf
Schlauchverbindung: Überwurfmutter G ½
Gewicht: ~0,5 kg
Mindestarbeitsdruck: 1,5 bar
Zertifizierungen: DIN DVGW, EN 15154-2; ANSI Z358.1
Lieferumfang: Mit Tischfuß, 1,5 m Schlauch mit G ½More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable