Reinraumtücher, Quiltec® I
Lieferant: CONTEC
QT1-99 QT1-1212 LWQT0019 QT1-99B QT1-1212B/100 LWQT0034 QT1-66B
115-0378EA 147 CHF
115-0378 115-3077 115-3075 818-0301 115-3078 115-3076 115-3079
Reinraumtücher, Quiltec® I
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Quiltec I-Tücher bieten die höchste Saugfähigkeit aller verfügbaren Tücher mit versiegelten Kanten. Sie bestehen aus zwei Lagen gestricktem Polyestergewebe, die miteinander laminiert sind, um ein stärkeres, saugfähigeres Tuch zu bilden.
  • Tuch mit der höchsten Saugfähigkeit und versiegelten Kanten auf dem Markt
  • Extrem partikel- und faserarm, wodurch das Kontaminationsrisiko reduziert wird
  • Der robuste Stoff ist abriebfest und chemikalienbeständig
  • Laserschnitt, der die Fasern an den Tuchrändern versiegelt
  • Ausgezeichnete Aufnahmefähigkeit für Lösungsmittel
More Product Information