Wischtücher, getränkt, PolySat®
Lieferant: Texwipe
TX1051 TX1051_U
115-0301EA 1300 CHF
115-0301 115-2829
Wischtücher, getränkt, PolySat®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
PolySat®-Wischtücher sind aus Polypropylen hergestellt und mit 70%igem Isopropyl-Alkohol getränkt. Sie sind in wiederverschließbaren FlexPacks verpackt. PolySat®-Wischtücher sind zur Verwendung auf empfindlichen Oberflächen in kritischen Umgebungen geeignet.
  • FlexPacks are a convenient alternative to wipes and spray bottles, eliminating mixing, sterilising and waste
  • Packed in SolventSafe plastic that can be wiped down prior to introduction into the cleanroom
  • Delivers a pre-measured amount of high purity alcohol to the surface: Optimises alcohol usage and
More Product Information