Sterile meltblown Polypropylen-Tücher, PROSAT®
Lieferant: CONTEC
PS-911EB-BPR PSPP0039-BPR
115-2772EA 1870 CHF
115-2772 115-2815
Sterile meltblown Polypropylen-Tücher, PROSAT®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Vorgesättigt mit 70% IPA (USP-Qualität) und 30% DI-Wasser.
  • Geeignet für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5-8
  • Validiert steril durch Gamma-Bestrahlung
  • Das Meltblown-Polypropylengewebe ist außergewöhnlich sauber und frei von Zusatzstoffen
  • Geringer Anteil an Partikeln und Fasern, ideal für produktberührte Bereiche
  • Mikrofeine Filamente sorgen für außergewöhnliche Partikelentfernung
  • Besonders geeignet für die dosierte Abgabe von 70%igem Alkohol
  • Reduziert VOC-Emissionen und den Einsatz von Lösungsmitteln
  • Der wiederverschließbare Beutel gewährleistet die