Sonnenschutzcreme, Stokoderm® sun protect 50 PURE
Lieferant: Deb-STOKO
SPC100ML SPC1L
115-2474EA 174 CHF
115-2474 EVONSPC1L
Sonnenschutzcreme, Stokoderm® sun protect 50 PURE
Hautpflege Hautcremes Hand- und Körperlotionen
Dieses parfümfreie, wasserfeste 5-Sterne-Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 50 schützt die Haut vor den schädlichen Auswirkungen von UV-A-, UV-B und UV-C-Strahlen. Kann auf alle Körperstellen aufgetragen werden, die bei der Arbeit im Freien der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Für alle Hauttypen geeignet.
  • Verlängert die Dauer des natürlichen Schutzes der Haut gegen UV-B-Strahlung der Sonne um den Faktor 50
  • Wasserfeste Formulierung hält starkem Schwitzen oder Eintauchen in Wasser stand; ideal für Arbeiten im Freien
  • Enthält Vitamin-E-Acetat, Bisabolol,