Regenerierende Handcreme, Stokoderm® Grip PURE
Lieferant: Deb-STOKO
SGP100ML SGP1L
115-1986EA 9.5 CHF
115-1986 115-2359
Regenerierende Handcreme, Stokoderm® Grip PURE
Hautpflege Hautcremes Handcremes
Vielseitige Hautcreme (O/W-Emulsion) zum Schutz für empfindliche Haut, die wechselnden und unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt ist. Auch unter Handschuhen anwendbar. Das Produkt schützt sowohl gegen rein ölige als auch wassermischbare oder wässrige Arbeitsstoffe. Ideal für Aktivitäten in verschiedenen Arbeitsbereichen.
  • Inhaltsstoffe sind u.a. ein adstringierender Wirkstoff, wachsartige Substanzen und Emollienzien
  • Frei von klassischen Konservierungsstoffen, Parfüm, Farbstoffen und Silikonen
  • Mit pflegenden, feuchtigkeitsbindenden Inhaltsstoffen
  • Kann