Regenerierende creme für Gesicht und Hände, Stokolan® classic
Lieferant: Deb-STOKO
SCL100ML SCL1L
115-2156EA 86.4 CHF
115-2156 115-2343
Regenerierende creme für Gesicht und Hände, Stokolan® classic
Hautpflege Hautcremes Hand- und Körperlotionen
Stokolan® classic ist eine konzentrierte Feuchtigkeits- und Pflegecreme, die normale bis trockene Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ideal zur Verwendung im Industrie- und im Gesundheitsbereich, besonders dort, wo die Haut schnell austrocknet oder stark beansprucht wird. Geeignet für Hände und Gesicht.
  • Gibt der von der Arbeit beanspruchten Haut ihre natürliche Widerstandskraft zurück
  • Mit 9,5% Glycerin und Urea: erhöht die Hautelastizität und beruhigt die Haut
  • Enthält hautnährendes Lanolin von pharmazeutischer Qualität: Stellt natürliche Fette wieder her,