VWR® Spec-Wipe® 4, Reinraum-Wischtücher
Lieferant: VWR Collection
115-0036EA 126 CHF
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Reinraum-Wischtücher
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Optimal für die Reinigung rauer, scheuernde oder unebener Flächen, doch weich genug für empfindliche Oberflächen. Geeignet für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie.
  • Für die Reinigung in kritischen Prozessen und Bereichen, in denen geringe Freisetzung von Partikeln und Fasern entscheidend ist
  • Hergestellt aus 100% doppelt gewirktem Polyester, das in Reinräumen der ISO-Klasse 4 gewaschen wird, um Verunreinigungen durch Partikel und extrahierbare Substanzen zu minimieren
  • Langlebiges, doppelt gewirktes Gewebe zur intensiven Reinigung