Einlegesohlen, uvex 1 climate comfort
Lieferant: UVEX
9534.0/38 9534.0/37 9534.0/39 9534.0/40 9534.0/41 9534.0/44 9534.0/45 9534.0/46 9534.7/36 9534.7/37 9534.7/41 9534.9/37 9534.9/39 9534.9/40 9534.9/42 9534.9/43 9534.9/44 9534.7/49-50 9534.7/47 9534.7/48 9534.7/38 9534.7/39 9534.7/40 9534.7/42 9534.7/43 9534.7/35 9534.7/44 9534.7/45 9534.7/46 9534.7/51-52 9534.9/38 9534.9/41 9534.9/45 9534.9/46 9534.9/47 9534.9/48 9534.8/45 9534.8/46 9534.8/35 9534.8/36 9534.8/37 9534.8/38 9534.8/39 9534.8/40 9534.8/41 9534.8/42 9534.8/43 9534.8/44 9534.8/47 9534.8/48 9534.8/49-50 9534.8/51-52 9534.9/35 9534.9/36 9534.9/49-50 9534.9/51-52 9534.0/43 9534.0/47 9534.0/48 9534.0/35 9534.0/36 9534.0/42 9534.0/49-50 9534.0/51-52
114-7504EA 23 CHF
114-7504 114-7503 114-7505 114-7506 114-7507 114-7510 114-7511 114-7512 114-6127 114-6128 114-6129 114-7487 114-7489 114-7490 114-7492 114-7493 114-7494 114-6130 114-6122 114-6123 114-6114 114-6115 114-6116 114-6117 114-6118 114-6113 114-6119 114-6120 114-6121 114-6131 114-7488 114-7491 114-7495 114-7496 114-7497 114-7498 114-7479 114-7480 114-7469 114-7470 114-7471 114-7472 114-7473 114-7474 114-7475 114-7476 114-7477 114-7478 114-7481 114-7482 114-7483 114-7484 114-7485 114-7486 114-7499 114-7500 114-7509 114-7513 114-7514 114-7501 114-7502 114-7508 114-7515 114-7516
Einlegesohlen, uvex 1 climate comfort
Einlegesohlen
Diese bequemen Einlegesohlen sind aus hochatmungsaktivem und feuchtigkeitsabsorbierendem Material gefertigt.
  • Perforation für verbesserte Atmungsaktivität
  • Vollflächige Dämpfung des Fußes sorgt für Komfort in exponierten Belastungszonen
  • Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur und antistatische Eigenschaften
Exceptional, full-surface shock absorption ensures comfort in high-strain zones.
Colour: Black/red
Width: 10
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable