VWR®, Reinraummasken
Lieferant: VWR Collection
113-9162EA 59.8 CHF
113-9162 113-9163
VWR®, Reinraummasken
Masken Reinraum-Masken
Reinraummasken aus Vliesstoff mit Bändern.
  • Latexfrei
  • Hohe Bakterienfiltrationseffizienz
  • Sterile Ausführung mit dem Sterilitätssicherheitsniveau von 10⁻⁶
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen; bitte nicht zum Schutz vor COVID-19 verwenden
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 / Richtlinie 93/42/EWG!
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
Dichte: 20 g/m² (äußere Schicht); 25 g/m² (innereMore Product Information