Chemikalienbeständige Overalls, hohe Sichtbarkeit, Tyvek® 500 HV
Lieferant: DuPont
TY125SHVSM0025 TY125SHVMD0025 TY125SHVLG0025 TY125SHVXL0025 TY125SHV2X0025 TY125SHV3X0025
113-8720EA 729 CHF
113-8720 113-8719 113-8718 113-8723 113-8721 113-8722
Chemikalienbeständige Overalls, hohe Sichtbarkeit, Tyvek® 500 HV
Einweg-Kleidung
Dieser Overall besteht hauptsächlich aus Flash-Spun-Polyethylen, das eine ausgewogene Kombination von Schutz, Langlebigkeit und Komfort bietet. Dank der Faserstruktur ist er luft- und wasserdampfdurchlässig, aber abweisend gegenüber wasserbasierten Flüssigkeiten und Aerosolen. Zudem bietet der Overall eine hervorragende Barriere gegenüber Feinpartikeln und Fasern.
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) der Innenseite
  • Saumnähte an der Außenseite
  • Sehr geringe Eintrittsleckage dank optimiertem Design
  • Mit Kragen, selbstsichernder
More Product Information