Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 4000 S, Modelle CHZ5 / CHZ6
Lieferant: DuPont
SLCHZ5TWH00/L SLCHZ5TWH00/M SLCHZ5TWH00/S SLCHZ5TWH00/XL SLCHZ5TWH003XL SLCHZ5TWH00XXL SLCHZ6TWH16/L SLCHZ6TWH16/M SLCHZ6TWH16/S SLCHZ6TWH16/XL SLCHZ6TWH163XL SLCHZ6TWH16XXL
113-7968EA 1230 CHF
113-7968 113-7967 113-7966 113-7969 113-7971 113-7970 113-7974 113-7973 113-7972 113-7975 113-7977 113-7976
Chemikalienbeständige Overalls, Tychem® 4000 S, Modelle CHZ5 / CHZ6
Einweg-Kleidung
Dieser Schutzanzug wird aus einem leichten, geschmeidigen und strapazierfähigen Material (<700 g pro Anzug) gefertigt, bestehend aus einem widerstandsfähigen Tyvek® Substrat mit einer auflaminierten chemischen Barrierefolie. Der Anzug bietet eine Barriere gegen die Permeation zahlreicher anorganischer und organischer Chemikalien.
  • Kapuze, Doppelreißverschlüsse mit doppelter Abdeckung für größere Dichtigkeit, äußere Abdeckung mit Klebeband und integrierte Kinnabdeckung
  • Gummizüge an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für eine optimale Passform;