Flammhemmende Warnschutz-Regenjacke, Elliston 7219
Lieferant: SIOEN
7219EF7279/1XL 7219EF7279/2XL 7219EF7278/L 7219EF7279/S 7219EF7279/M 7219EF7279/L 7219EF7279/3XL 7219EF7278/M 7219EF7278/3XL 7219EF7278/2XL 7219EF7278/1XL 7219EF7278/S
113-7211EA 299 CHF
113-7211 113-7212 113-7208 113-7216 113-7215 113-7214 113-7213 113-7209 113-7207 113-7206 113-7205 113-7210
Flammhemmende Warnschutz-Regenjacke, Elliston 7219
Arbeitskleidung
Diese wind- und wasserdichte Jacke besteht aus antistatischem SIOPOR FR AST-Gewebe, einem Polyester-Gewebe mit FR PU-Beschichtung + AST. Das feste, flammhemmende Baumwollfutter verfügt über zwei Taschen. Während das Außengewebe Wasser abstößt, sorgt die wasserdampfdurchlässige Beschichtung der Innenseite dafür, dass der Körper warm und trocken bleibt.
  • Geschmeidig, reißfest, bandverschweißte Nähte
  • Hochstehender Kragen, vorgesehen für Kapuze (Kapuze als Zubehör erhältlich)
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • Zwei aufgesetzte Taschen, zwei Badge-Laschen
  • Rund
More Product Information