Flammhemmende Thermoweste, Garnich 2578
Lieferant: SIOEN
2578/B75/1XL 2578/B75/2XL 2578/B75/3XL 2578/B75/L 2578/B75/M 2578/B75/S
113-7020EA 198 CHF
113-7020 113-7021 113-7022 113-7023 113-7024 113-7025
Flammhemmende Thermoweste, Garnich 2578
Arbeitskleidung
Diese wind- und wasserdichte Weste ist aus antistatischem Siopor® FR AST Material gefertigt, einem Polyester-Material mit FR-PU-Beschichtung + AST. Die Außenseite ist wasserabweisend, während die Beschichtung auf der Innenseite Feuchtigkeit anzieht und so den Körper warm und trocken hält. Die Thermoweste verfügt außerdem über ein festes, gestepptes und flammfestes Baumwollfutter.
  • Guter Schutz vor Kälte
  • Kann mit einem Reißverschluss in andere Jacken eingesetzt werden
  • Gerader Kragen, Reißverschluss
  • Zwei aufgesetzte Taschen, zwei Ösen für Anstecker
  • Elastische
More Product Information