VWR® Maximum, Reinraum-Gesichtsmasken
Lieferant: VWR Collection
113-6220EA 389 CHF
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR® Maximum, Reinraum-Gesichtsmasken
Masken Reinraum-Masken
Maximum Reinraummasken verfügen über eine dreilagige Konstruktion für überlegene Partikel- und Bakterienfiltrationseffizienz. Diese Masken sind latexfrei.
  • 3-lagige Masken sorgen für eine hohe Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz
  • Äußerst atmungsaktiv und flüssigkeitsresistent
  • Ein vollständig aus Kunststoff geformter Bügel hält das Material vom Mund des Trägers weg und ermöglicht so ein kühleres, angenehmeres Atmen
  • Weicher Nasenbügel gewährleistet eine angepasste, sichere Abdichtung
  • Erhältlich mit Spandex-Ohrschlaufen oder PP-Bändern,