Chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 500 Xpert, Modelle CHF5 / CHF5a
Lieferant: DuPont
TYCHF5SGR2X010 TYCHF5SBUSM010 TYCHF5SGRSM010 TYCHF5SGRMD010 TYCHF5SGRLG010 TYCHF5SGRXL010 TYCHF5SBUMD010 TYCHF5SBULG010 TYCHF5SBUXL010 TYCHF5SBU2X010 TYCHF5SWHLG01P TYCHF5SWHSM01P TYCHF5SWHMD01P TYCHF5SWHXL01P TYCHF5SWH2X01P TYCHF5SWH3X01P TYCHF5SWH2X01B TYCHF5SWHXL01B TYCHF5SWHSM01B TYCHF5SWH3X01B TYCHF5SWHMD01B TYCHF5SWHLG01B TYCHF5SBU3X010 TYCHF5SGR3X010 TYCHF5SWH4X01P TYCHF5SWH5X01P TYCHF5SWH6X01P TYCHF5SWH7X01P
113-3868EA 475 CHF
113-3868 113-3869 113-3864 113-3865 113-3866 113-3867 113-3870 113-3871 113-3872 113-3873 113-6062 113-6060 113-6061 113-6063 113-6064 113-6065 113-8343 113-8342 113-8339 113-8344 113-8340 113-8341 113-9682 113-9683 DUPOTYCHF5SWH4X01P DUPOTYCHF5SWH5X01P DUPOTYCHF5SWH6X01P DUPOTYCHF5SWH7X01P
Chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 500 Xpert, Modelle CHF5 / CHF5a
Einweg-Kleidung
Diese Overalls von Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig abweisend gegenüber wasserbasierten Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu 1 µm Größe).
  • Sehr fusselarmes Material ist robust und trotzdem leicht (< 180 g pro Anzug)
  • 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen
  • Großer, 'leicht zu