Overalls, Proshield® 4 Practik, Modell CHO5
Lieferant: DuPont
TYPCHO5SWH00/M
113-3889EA 0 CHF
113-3889
Overalls, Proshield® 4 Practik, Modell CHO5
Einweg-Kleidung
Diese Kleidungsstücke bestehen aus einem von DuPont patentrechtlich geschützten Stoff aus mikroperforiertem Polyethylen-Spinnvlies. ProShield® 4 Practik Overalls sind angenehm zu tragen, da das Material aufgrund der Mikroperforation einen ungehinderten Durchgang von Luft und Wasserdampf erlaubt.
  • Kapuze, Nylon-Reißverschluss und -abdeckung
  • Gummizug an den Ärmeln und Hosenbeinen, Gesicht und Taille (Rücken)
  • Saumnähte
  • Für besseren Tragekomfort antistatisch behandelt (nicht gem. EN 1149‑5)
  • Nicht CE-zertifiziert als Schutzkleidung gegen Chemikalien