Labormäntel, Tyvek® 500
Lieferant: DuPont
TYPL30SWHLG53P TYPL30SWHMD53P TYPL30SWHXL53P TYPL30SWH2X53P TYPL30SWHLG52P TYPL30SWHMD52P TYPL30SWHSM005 TYPL30SWHXL52P TYPL30SWH2X52P TYPL30SWHLG5NP TYPL30SWHMD5NP TYPL30SWHXL5NP TYPL30SWH2X5NP
113-0467EA 556 CHF
113-0467 113-0468 113-0469 113-0470 113-0471 113-0472 113-3882 113-0473 113-0474 113-0475 113-0476 113-0477 113-0478
Labormäntel, Tyvek® 500
Einweg-Kleidung
Diese Mäntel bestehen aus Tyvek®, einem Material aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe (von mehr als einem 1 µm).
  • Material ist äußerst fusselarm
  • Mit Kragen und innenliegenden Nähten
  • Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
  • PL30 mit
More Product Information