Chemikalienschutz-Handschuhe, uvex profastrong NF33
Lieferant: UVEX
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 7.6 CHF
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Chemikalienschutz-Handschuhe, uvex profastrong NF33
Handschuhe
Diese Nitril-Kautschuk-Handschuhe mit Baumwollfutter bieten eine hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmitteln.
  • Abriebfest
  • Guter Griff, selbst bei nassen Teilen
  • Anatomische Passform
  • Gute Beweglichkeit
Ideal für die Verwendung in der Chemie-, Automobil-, Druck-, und Nahrungsmittelindustrie. Auch für die Arbeit in Laboren geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (AJKLOT)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell NF33
Beidseitig tragbar / handspezifisch Handspezifisch
Environmentally Preferable
Einweg / wiederverwendbar wieder verwendbar
Trägermaterial Baumwolle
Oberfläche Rough
Stulpenart Gerade
EN Standard EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt +